Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranin O, 85%, pure, certified
Codice prodotto. 10055960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10055960 25 g Glass bottle 25g
10444315 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10055960 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 419210250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 477-73-6
Formula molecolare C20H19ClN4
Molecular Weight (g/mol) 350.85
Numero MDL MFCD00011759
InChI Key QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
PubChem CID 2723800
IUPAC Name 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Safranine O
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.1 to 1.32
Contenuto di colorante 80% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 530 to 534nm
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 85%
Colore Brown to Green
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 350.84
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Safranine O
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.