Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranin O, 95%, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10386640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386640 25 g Glass bottle 25g
10628254 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386640 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 146640250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Safranine O, C20H19ClN4, CAS Number-477-73-6, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Basic Red 2, C.I. 50240, 100g, 95%, Brown or Brown-Red to Green, 94% min., 350.84, Pure, Warning, GHS H Statement: Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. | CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 477-73-6
Formula molecolare C20H19ClN4
Molecular Weight (g/mol) 350.85
Numero MDL MFCD00011759
InChI Key QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
PubChem CID 2723800
IUPAC Name 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Safranine O
Nota nome Pure
Contenuto di colorante 94% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% max.
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 95%
Colore Brown or Brown/Red to Green
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 350.84
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Safranine O