Learn More
Safranine O, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11494331 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494331 100 g 100g
11474331 5 g -
11484331 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494331 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215204080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    216.30€ / 100g
    Risparmia 11.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 477-73-6
Formula molecolare C20H19ClN4
Molecular Weight (g/mol) 350.85
Numero MDL MFCD00011759
InChI Key QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 2, Gossypimine
PubChem CID 2723800
IUPAC Name 2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Safranine O
Nota nome Stains and Dyes
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 350.84