Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Preparation Reagent
Codice prodotto. 15702652 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15702652 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15702652 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 07PREP2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    111.30€ / pezzi 1
    Risparmia 5.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Contains replacement SafTest™ Preparation Reagent to run all Saftest™ test kits.
  • For use with SafTest analyzer
  • Used with all six SafTest test kits
  • Appropriate for all testing endpoints
  • Research area: Lipid degradation and oxidation
  • Detection method: Bichromatic photometer
  • Application area: Oil/fat degradation
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Oil/Fat Degradation
Metodo di rilevamento Bichromatic Photometer
Quantità 1 Ea.
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C