Learn More
Justrite™ Safety Can with Built-In Fill Guage
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 7.5 L |
| Altezza (sistema metrico) | 375 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 305 mm |