Learn More
Tocris Bioscience™ SAG 21k
Descrizione
SAG 21k is a potent Hedgehog signaling activator (EC50 = 0.4 nM). Orally bioavailable and brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-4,7-difluoro-N-[[2-methoxy-5-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-N-trans-4-(methylamino)cyclohexyl]benzo[b]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 946002-48-8 |
| Quantità | 10 mg |
| Solubilità | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Formula molecolare | C29H28ClF2N3O2S |
| Peso formulazione | 556.07 |
| Forma fisica | Solid |
| Colore | White |
| Product Type | Bioactive Small Molecule |
| Purezza | >98% |
Esclusivamente per scopi di ricerca.