Learn More
SAG, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488107
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488107 5 mg 5mg
16435398 10 mg 10mg
16411587 50 mg 50mg
16403336 25 mg 25mg
16081282 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16488107 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY128485mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM; Kd=59 nM). SAG activates the Hedgehog signaling pathway and counteracts Cyclopamine (HY-17024) inhibition of Smo.
SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Specifica
Materiale o nome chimico SAG
CAS 912545-86-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H28ClN3OS
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (77.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4
Molecular Weight (g/mol) 490.06
Peso formulazione 490.06
Percent Purity 99.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only