missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAH3 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™

Codice prodotto. 18609791 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18609791 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18609791 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298616APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

SAH3 Polyclonal specifically detects SAH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alias gene adenosylhomocysteinase-like 2, AdoHcyase 3, ADOHCYASE3, EC 3.3.1.1, FLJ21719, KIAA0828S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 2, putative adenosylhomocysteinase 3, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 2, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SAH3 fragment.
ID gene (immissione) 23382
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.