Learn More
MedChemExpress Saikosaponin D
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 780.98 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 20874-52-6 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Bersaglio | STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial |
| Quantità | 50 mg |