Learn More
MedChemExpress Saikosaponin D
Codice prodotto. 16463846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16463846 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16463846 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
MedChemExpress Saikosaponin D is a triterpene saponin isolated from Bupleurum, with anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-tumor, and anti-allergic activities; Saikosaponin D inhibits selectin, STAT3 and NF-kB and activates estrogen receptor-β.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 780.98 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 20874-52-6
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Bersaglio STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial
Quantità 25 mg