Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio inossidabile
Codice prodotto. 11795386 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
12,5 mm
12,5 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11795386 750 mm 12,5 mm Pezzo
11785386 500 mm 10 mm Pezzo
11759327 500 mm 12,5 mm Pezzo
11705396 1000 mm 12.5 mm Pezzo
12328149 600 mm 12.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11795386
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Rods are durable and corrosion resistant.
  • Threaded
  • Length of rod does not include the thread
  • Durable
  • Easy-to-clean
  • Corrosion resistant
  • Stainless steel
Specifica
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12,5 mm
Product Type Asta
Descrizione Threaded
Da utilizzare con (applicazione) For Rectangular Stand