Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio inossidabile
Codice prodotto. 12328149 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
12,5 mm
12,5 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12328149 600 mm 12.5 mm Pezzo
11795386 750 mm 12,5 mm Pezzo
11785386 500 mm 10 mm Pezzo
11759327 500 mm 12,5 mm Pezzo
11705396 1000 mm 12.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12328149
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Rods are durable and corrosion resistant.
  • Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
  • Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
  • La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
  • Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
  • In confezione singola per esigenze monouso
  • Sterilizzata con radiazioni gamma
  • Disponibili in quattro formati
  • Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
Specifica
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12.5 mm
Product Type Asta
Dimensioni filo 10 mm
Descrizione Threaded