Learn More
Saint Gobain Life Sciences Telo di protezione in Bytac™
Codice prodotto. 10243001
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 piedi x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm)
15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm)
Materiale:
FEP
FEP, alluminio
FEP, vinile
Dimensione della confezione:
4.50m
4.60m
5m
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
10243001 15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm) FEP, vinile 4.50m
11785088 15 piedi x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm) FEP, alluminio 4.60m
10748571 15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm) FEP, alluminio Pezzo
15690191 15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm) FEP, alluminio 5m
11775088 15 piedi x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm) FEP pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10243001 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore D1069324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.48€
    409.10€ / 4.5m
    Risparmia 411.38€
    50% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface with Bytac™ Surface Protectors.
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface
  • Made of an overlay of FEP film bonded to a support backing of vinyl or aluminum (backing is coated with pressure-sensitive acrylic adhesive)
  • Protect benchtops, fume hoods, temporary tables, walls/ceilings, splash screens, walls of spray booths, and other lab surfaces
  • Help protect surfaces against absorption of toxic or radioactive chemicals
  • Corrosive chemicals, paint, oil, grease, and sticky substances wipe off easily with damp sponge
  • Cut easily with scissors
  • Install easily—simply peel off protective paper from adhesive backing and apply to surface
Order Info
Bytac protector with vinyl backing recommended for temperatures up to 93°C (200°F); with aluminum foil backing, can be used up to 182°C (360°F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protezione per piano da lavoro
Materiale FEP, vinile
Lunghezza (sistema imperiale) 15 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 4,6 m
Larghezza (sistema imperiale) 25 in.
Larghezza (sistema metrico) 640 mm
Dimensioni (L x P) 15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Protezione di banchi da lavoro, cappe aspiranti, tavoli provvisori, pareti e soffitti, splash screen, pareti di cabine di verniciatura e altre superfici dei laboratori
Quantità Ciascuno