Learn More
Saint Gobain Life Sciences Microspatola Chemware™
Con doppia estremità piatta per non graffiare le superfici.
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069294
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
Double flat ends won't scratch surfaces
- Niente accumulo sulle superfici rivestite
- Acciaio inox nichelato
- Due estremità piatte rivestite in PTFE: una arrotondata, una conica fino a circa 1/16 pollici di ampiezza (1.6 mm)
- Lame di circa: 1 3/4 L × 1/4 poll. (44 x 6 mm) nella parte più ampia
Specifica
Round End, Tapered End | |
Spatola, Micro | |
1.75 in. | |
4.44 cm | |
0.6 cm | |
Nichel, acciaio inox | |
20.32 cm |
PTFE | |
Utilizzabile in presenza di condizioni da laboratorio critiche per la gestione dei materiali chimicamente attivi | |
8 in. | |
0.25 in. | |
Un'estremità arrotondata e un'estremità rastremata a 0.16 cm W | |
Tapered |