Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Solid Balls
Codice prodotto. 12398637
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
6 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12398637 3 mm pezzi 100
10049589 9.5 mm pezzi 100
10777175 6 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12398637 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore D1069326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.33€
    33.64€ / pezzi 100
    Risparmia 22.69€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Chemware™ PTFE Solid Balls minimize bumping in boiling.
  • For column packing and as mixing beads
  • Inert to most liquids and vapors
  • Usable to 220°C (428°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Boiling Stone
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm