Learn More
Saint-Gobain Tubo Tygon™ ad elevata resistenza alle sostanze chimiche, Formula 2375
Questo tubo è ideale per settori altamente regolamentati, ad esempio l'industria alimentare e le strutture sanitarie e igieniche istituzionali. Il tubo resistente alle sostanze chimiche Saint-Gobain™ Tygon™ Formula 2375 offre una combinazione inarrivabile di resistenza chimica, trasparenza e flessibilità.
Marca:  Saint-Gobain 95630-21
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11944448
  • 528.00€ / 15m
Spedizione stimata
26-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use this tubing in highly regulated industries such as food and beverage, hospitality and institutional cleaning. Saint-Gobain™ Tygon™ Formula 2375 Chemical Resistant Tubing offers an unequaled combination of chemical resistance, clarity and flexibility.
  • Chemical-resistant tubing for food and beverage applications
  • Virtually unaffected by acids, bases, ketones, salts and alcohols
  • Outstanding chemical resistance
  • Non-DEHP for high purity
  • Plasticizer-free for low extractables
  • Safer disposal - Releases no harmful and corrosive hydrochloride gas
  • Smoother inner surface - Provides better flow and inhibits particulate buildup
  • Low sorption - Minimizes cross-contamination
  • Clear tubing for easier and better observation
Specifica
Specifica
5/8 in.
Tygon
22 mm
15 m
3.2 mm
15.8 mm
7/8 in.
50 piedi
0.125 in.