Learn More
MedChemExpress Sakuranetin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 286.28 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 2957-21-3 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM) |
| Bersaglio | Fungal |
| Quantità | 5 mg |