Learn More
MedChemExpress Sakuranetin
Codice prodotto. 16469298
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469298 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16469298 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN3006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Sakuranetin is a rice flavonoid phytoalexin, shows strong antifungal activity. Sakuranetin has anti-inflammatory and antioxidative activities. Sakuranetin ameliorates LPS-induced acute lung injury.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 286.28 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
CAS 2957-21-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM)
Bersaglio Fungal