Learn More
Salicin, MedChemExpress
Descrizione
Salicin is a natural COX inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salicin |
| CAS | 138-52-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H18O7 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | D-(−)-Salicin Salicoside |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 150 mg/mL (523.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC=CC=C2CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.28 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only