Learn More
Salicin, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11466222 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11466222 100 g
11436222 5 g
11446222 10 g
11456222 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11466222 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210283380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Salicin is a substrate for β-glucosidase
Identificatori chimici
CAS 138-52-3
Formula molecolare C13H18O7
Molecular Weight (g/mol) 286.28
Numero MDL MFCD00006590
InChI Key NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Sinonimo salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicin
Quantità 100 g
Peso formulazione 286.3
Grado Research
Forma fisica Powder