Learn More
Salicyl-AMS, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481119
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481119 1 mg 1mg
16476967 5 mg 5mg
16454248 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16481119 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY108941
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Salicyl-AMS is a mycobactin biosynthesis inhibitor which can also inhibit M. tuberculosis growth in vitro under iron-limited conditions.
Salicyl-AMS is a mycobactin biosynthesis inhibitor which can also inhibit M. tuberculosis growth in vitro under iron-limited conditions.
Specifica
Materiale o nome chimico Salicyl-AMS
CAS 863238-55-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18N6O8S
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 90.5 mg/mL (194.03 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC(C2=C(O)C=CC=C2)=O)=O)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4N=C3)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 466.43
Peso formulazione 466.43
Percent Purity 99.48%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only