Learn More
Salicylaldehyde azine, 97%
Codice prodotto. 11498793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11498793 10 g 10g
11408803 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498793 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10527.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 959-36-4 | C14H12N2O2 | 240.262 g/mol
Salicylaldehyde azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Salicylaldehyde Azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 959-36-4
Formula molecolare C14H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.262
Numero MDL MFCD00043496
InChI Key SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6849893
IUPAC Name 6-[[2-[(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]hydrazinyl]methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylaldehyde Azine
Punto di fusione 216°C to 222°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Beilstein 1913597
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 240.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylaldehyde azine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.