Learn More
Salicylaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salicylaldehyde |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H |
| Peso formulazione | 122.0368 |
| Percent Purity | >95% |