Learn More
Salicylaldoxime, TRC
Codice prodotto. 30427981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427981 500 mg 500mg
30413405 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30427981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS881485500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Formula molecolare C7H7NO2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMILES ON=Cc1ccccc1O
IUPAC Name 2-(hydroxyiminomethyl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 137.13
Peso formulazione 137.0477