Learn More
Salicylamide, ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15607290 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15607290 1 g Poly bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15607290 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 842281G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylamide
Nota nome Matrix substance for MALDI-MS
CAS 65-45-2
Punto di fusione 140°C to 144°C
Imballaggio Poly bottle
Quantità 1 g
Formula molecolare C7H7NO2
Formula lineare 2-(HO)C6H4CONH2
Forma fisica Solid
Numero MDL MFCD00007978
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 742439
Sinonimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
InChI Key SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC Name 2-hydroxybenzamide
Molecular Weight (g/mol) 137.14
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Peso formulazione 137.14g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)