Learn More
Salicylamide, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486222 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11486222 1 kg
11476222 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486222 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210283591
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 65-45-2
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007978
InChI Key SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC Name 2-hydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylamide
Colore White
Quantità 1 kg
Peso formulazione 137.1
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder