Learn More
Salicylamide, 99%
Codice prodotto. 10388650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10388650 1 kg Plastic bottle 1kg
10236430 5 g Glass Bottle 5g
10134810 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10388650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229360010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-45-2
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007978
InChI Key SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC Name 2-hydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylamide
Nota nome 99%
Punto di fusione 139.0°C to 142.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on anhydrous substance)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4(OH)CONH2
Quantità 1 kg
Beilstein 10, 87
Indice di Merck 15, 8465
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 0.2% in water (30°C), 10.0% in propylene glycol (5°C), soluble in alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder