Learn More
Salicylamide, MedChemExpress
Descrizione
Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salicylamide |
| CAS | 65-45-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H7NO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Hydroxybenzamide |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)C1=CC=CC=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only