Learn More
Salicylamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17991946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17991946 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1939.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Salicylamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylamide
CAS 65-45-2
Nomi componenti o analita Salicylamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1O
IUPAC Name 2-hydroxybenzamide
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Quantità 250 mg
Peso formulazione 137.0477 g/mol