Learn More
Salicylanilide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418756
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418756 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1408
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus by targeting HIV-1 integrase or reverse transcriptase.
Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylanilide
Forma fisica Solid
CAS 87-17-2
Colore Brown
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H11NO2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo 2-Hydroxybenzanilide
Informazioni di solubilità DMSO : 170 mg/mL (797.26 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2O
Molecular Weight (g/mol) 213.23
Peso formulazione 213.23
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Research purposes only