Learn More
Salicylanilide, TRC
Codice prodotto. 30428321
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428321 1 g -
30412483 250 mg 250mg
30412800 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428321 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS0880951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-17-2
Formula molecolare C13H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 213.23
Sinonimo 2-(N-Phenylcarboxamido)phenol, 2-(Phenylaminocarbonyl)phenol, 2-Hydroxy-N-phenylbenzamide, 2-Hydroxybenzanilide, Ansadol, Aseptolan, HyanilidN-Phenyl-2-hydroxybenzamide, N-Phenylsalicylamide, NSC 14881, SA 88, SA 88 (biocide), Salicylanilid, Salicylic acid anilide, Salifebrin, Salinide, Salinidol, Salnide, Sherstat SLN, Shirlan, Shirlan AG, Shirlan Extra, WR 10019, o-Hydroxybenzanilide
IUPAC Name 2-hydroxy-N-phenylbenzamide
SMILES Oc1ccccc1C(=O)Nc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylanilide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H11NO2/c15-12-9-5-4-8-11(12)13(16)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,15H,(H,14,16)
Peso formulazione 213.079