Learn More
Salicylic Acid, 99.9+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11413443 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11413443 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11413443 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/0282/53
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
CAS 69-72-7
Punto di fusione 158°C
Colore White
pH 3.6
Punti di ebollizione 211°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C7H6O3
Numero MDL MFCD00002439
Quantità 500 g
Sinonimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
Molecular Weight (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Peso formulazione 138.12g/mol
Pressione del vapore 0.3mbar 95
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico