Learn More
Salicylic acid, MedChemExpress
Descrizione
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salicylic acid |
| CAS | 69-72-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H6O3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Hydroxybenzoic acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.12 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only