Learn More
Salicylic Acid Methyl Ether-d3, TRC
Codice prodotto. 30411042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30411042 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30411042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS088112100MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic Acid Methyl Ether-d3
CAS 96739-36-5
Formula molecolare C8H5D3O3
Quantità 100 mg
Sinonimo o-Methoxybenzoic Acid-d3, o-Anisic Acid-d3 (8CI), 2-Methoxybenzoic Acid-d3, NSC 3778-d3, O-Methylsalicylic Acid-d3
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC1=C(C(O)=O)C=CC=C1
IUPAC Name 2-(methoxy-d3)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 155.17
Peso formulazione 155.07