Learn More
Salicylic acid, sodium salt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10573044 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573044 50 g Plastic bottle 50g
10206900 250 g Plastic bottle 250g
10358260 1 kg Plastic bottle 1kg
10783644 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10573044 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220980500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54-21-7 | Molecular Formula: C7H5NaO3 | Molecular Weight: 160.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54-21-7
Formula molecolare C7H5NaO3
Molecular Weight (g/mol) 160.104
Numero MDL MFCD00002440
InChI Key ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC Name sodium;2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Salicylic acid, sodium salt
Acidità 2mL 0.01N NaOH max.
Punto di fusione 200.0°C
Colore Brown to Brown-Red
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare 2-(HO)C6H4CO2Na
Quantità 50 g
Beilstein 10, 43
Indice di Merck 15, 8469
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/9.2mL alcohol, 1g/4mL glycerol, practically insoluble in ether
Peso formulazione 160.1
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Salicylic acid, sodium salt
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.