Learn More
Salidroside, MedChemExpress
Descrizione
Salidroside is a prolyl endopeptidase inhibitor. Salidroside alleviates cachexia symptoms in mouse models of cancer cachexia via activating mTOR signalling. Salidroside protects dopaminergic neurons by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salidroside |
| CAS | 10338-51-9 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H20O7 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Rhodioloside |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (333.00 mM) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OCCC2=CC=C(O)C=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 300.3 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only