Learn More
Salidroside, TRC
Codice prodotto. 30011484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011484 50 mg 50mg
30003565 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011484 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS08860050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10338-51-9
Formula molecolare C14 H20 O7
Molecular Weight (g/mol) 300.3
Sinonimo Salidroside, Sallidroside, Tyrosol alpha-(beta-D-glucopyranoside), Rhodioloside, Rhodosin, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-beta-D-glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-beta-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenethyl Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl beta-D-Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-β-D-glucopyranoside, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-β-D-glucopyranoside, Tyrosol α-(β-D-Glucopyranoside)
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(4-hydroxyphenyl)ethoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salidroside
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Peso formulazione 300.1209