Specifica
| Materiale o nome chimico | Salmeterol xinafoate |
| Punto di fusione | 126.0°C to 128.0°C |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol |
| Peso formulazione | 603.75 |