Learn More
Salmeterol Xinafoate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salmeterol xinafoate |
| CAS | 94749-08-3 |
| Nomi componenti o analita | Salmeterol xinafoate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C25 H37 N O4 . C11 H8 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, GR 33343G, GR 33343G |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?