Learn More
Salmeterol xinafoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493367
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493367 50 mg 50mg
16487348 10 mg -
16457316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16493367 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17453
MedChemExpress Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H45NO7
Quantità 50 mg
Sinonimo GR 33343X xinafoate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O)O.OC3=C(CO)C=C(C(CNCCCCCCOCCCCC4=CC=CC=C4)O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 603.75
Peso formulazione 603.75
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only