Learn More
Salsalate, TRC
Codice prodotto. 17973315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973315 100 mg 100mg
17960925 50 mg 50mg
17924425 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17973315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS095700100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-94-3
Formula molecolare C14 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Sinonimo 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Salicylsalicylic Acid
IUPAC Name 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Peso formulazione 258.0528
Percent Purity >95%