Learn More
Cole-Parmer™ Salt Windows
Codice prodotto. 11765349 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
IR Spectroscopy
Spessore:
4 mm
Diametro (sistema metrico):
25mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Spessore Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11765349 IR Spectroscopy 4 mm 25mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11765349 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 8300156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    59.30€ / pezzi 1
    Risparmia 30.70€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Cole-Parmer Salt Windows, For Use With: IR Spectroscopy, Quantity: 1Each, Sterile, Thickness: 4mm
Specifica
Tipo Salt Window
Diametro (sistema metrico) 25mm
Da utilizzare con (applicazione) IR Spectroscopy
Quantità 1 Ea.
Spessore 4 mm