Learn More
R&D Systems™ Salubrinal
Descrizione
Cell-permeable, selective inhibitor of cellular phosphatase complexes that dephosphorylate eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α (eIF2α). Protects cells from endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis (EC50 ∽ 15 μM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Salubrinal |
| CAS | 405060-95-9 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C21H17Cl3N4OS |
| Peso formulazione | 479.81 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 479.804 |