Learn More
Salubrinal, TRC
Codice prodotto. 30418005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418005 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS10055010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Salubrinal
CAS 405060-95-9
Formula molecolare C21 H17 Cl3 N4 O S
Quantità 10 mg
Sinonimo (2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide
InChI Formula InChI=1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)Nc1cccc2cccnc12)NC(=O)\C=C\c3ccccc3
IUPAC Name (E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-(quinolin-8-ylcarbamothioylamino)ethyl]prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 479.81
Peso formulazione 478.0189