Learn More
Salubrinal, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Salubrinal |
| CAS | 405060-95-9 |
| Formula molecolare | C21 H17 Cl3 N4 O S |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+ |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)Nc1cccc2cccnc12)NC(=O)\C=C\c3ccccc3 |
| IUPAC Name | (E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-(quinolin-8-ylcarbamothioylamino)ethyl]prop-2-enamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 479.81 |
| Peso formulazione | 478.0189 |