missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salvianolic acid A, MedChemExpress

Codice prodotto. 16461378
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16461378 5 mg 5mg
16443856 25 mg 25mg
16438948 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16461378 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0318

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Salvianolic acid A could protect the blood brain barrier through matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) inhibition and anti-inflammation.

Salvianolic acid A could protect the blood brain barrier through matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) inhibition and anti-inflammation.

Specifica

Materiale o nome chimico Salvianolic acid A
CAS 96574-01-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H22O10
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (168.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(/C=C/C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C1O
Molecular Weight (g/mol) 494.45
Peso formulazione 494.45
Percent Purity 98.15%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.