Learn More
Samarium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 15436125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
Imballaggio:
Mylar under Argon
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15436125 25 x 25 mm Mylar under Argon Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15436125 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035448.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium foil
Colore Silver
Nota nome 0.025mm (0.001 in.) thick
CAS 7440-19-9
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.12g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Formula molecolare Sm
Numero MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Numero UN UN3178
Sinonimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
IUPAC Name samarium
Molecular Weight (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Percent Purity 99.9%