Learn More
Samarium(III) bromide hexahydrate, 99.99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11443717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443717 10 g 10g
11453717 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11443717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18191.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13517-12-9
Formula molecolare Br3H12O6Sm
Molecular Weight (g/mol) 498.162
Numero MDL MFCD00192430
InChI Key LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC Name samarium(3+);tribromide;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) bromide hexahydrate
Punto di fusione >640°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 498.15 (390.06 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Sensibilità Hygroscopic