Learn More
Samarium(III) bromide hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11372558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372558 100 g 100g
11362558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372558 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014603.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13517-12-9 | Br3H12O6Sm | 498.162 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13517-12-9
Formula molecolare Br3H12O6Sm
Molecular Weight (g/mol) 498.162
Numero MDL MFCD00192430
InChI Key LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC Name samarium(3+);tribromide;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) bromide hexahydrate
Punto di fusione >640°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 498.15 (390.06 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton