Learn More
Samarium(III) nitrate hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10279843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10279843 100 g Flacone in plastica 100g
10185420 25 g Flacone in plastica 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10279843 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 316151000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13759-83-6
Formula molecolare H12N3O15Sm
Molecular Weight (g/mol) 444.46
Numero MDL MFCD00149857
InChI Key HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) nitrate hexahydrate
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare Sm(NO3)3·6H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name samarium(3+) hexahydrate trinitrate
Peso formulazione 444.5
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce